3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 163 EUR
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molecular Weight: 201 g/mol
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16988825
CAS-Nummer: 950670-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %