Chloromethylphosphonic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Chloromethyl)phosphonic acid, Phosphonic acid, (chloromethyl)-, Chloromethanephosphonic acid
451600010 451600050
ACRO451600010EA 92.8 EUR
ACRO451600010 ACRO451600050
Chloromethylphosphonic acid 98%
Chloromethylphosphonic acid
Formel: CH₄ClO₃P
Molecular Weight: 130.47 g/mol
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013955
CAS-Nummer: 2565-58-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %