Zinkacetat Dihydrat 97%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
451880010 451880025 451880100
ACRO451880010EA 65.2 EUR
ACRO451880010 ACRO451880025 ACRO451880100
Zinkacetat Dihydrat 97%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 219,51 g/mol
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,84 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %