D(-)-Fructose, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Lävulose, Schleimzucker, D(-)-Lävulose, Fruchtzucker
451960010 451960050 451962500
ACRO451960010EA 71.9 EUR
ACRO451960010 ACRO451960050 ACRO451962500
D(-)-Fructose, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 552
Schmelzpunkt: 103…105 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm)
Acidity Passes test
Color of solution Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Ca and Mg ≤0.005 % (as Ca)
Hydroxymethylfurfural Passes test