(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
452470010 452470050
ACRO452470010EA 250 EUR
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₂F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847775
CAS-Nummer: 178312-48-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %