3-Nitro-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
451680050 451680250
ACRO451680050EA 99.3 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazol 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238787
CAS-Nummer: 26621-44-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %