5-Pyrimidinboronsäure 97% may contain varying amounts of anhydride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
451700250 451701000
ACRO451700250EA 262 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidinboronsäure 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₅BN₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03002366
CAS-Nummer: 109299-78-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %