2-Methyl-2-propanyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-2-propanyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
451720050 451720250
ACRO451720050EA 281 EUR
ACRO451720050 ACRO451720250
2-Methyl-2-propanyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridincarboxylat 97%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₈BNO₄
Molecular Weight: 309,21 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840345
CAS-Nummer: 286961-14-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %