Propargylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorpropin
451840050 451840250
ACRO451840050EA 37.4 EUR
ACRO451840050 ACRO451840250
Propargylchlorid 98%
Propargylchlorid
Formel: C₃H₃Cl
Molecular Weight: 74.51 g/mol
Siedepunkt: 58…61 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000980
CAS-Nummer: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %