Acetamid 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethanamid, Essigsäureamid
451870010 451872500
ACRO451870010EA 265 EUR
ACRO451870010 ACRO451872500
Acetamid 99% zur Analyse
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Molecular Weight: 59.07 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
Merck Index: 13,00044
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.014 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)