1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
452160010 452160050
ACRO452160010EA 203 EUR
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16556174
CAS-Nummer: 253176-93-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %