Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050 452280250
ACRO452280050EA 118 EUR
ACRO452280050 ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 208.14 g/mol
Schmelzpunkt: 140…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052083
CAS-Nummer: 155377-19-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %