4-Brom-1-methylimidazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-1-methyl-1H-imidazol
452430010
452430050
ACRO452430010EA
108
EUR
ACRO452430010
ACRO452430050
4-Brom-1-methylimidazol 95%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol Siedepunkt: 91…93 °C (,1hPa) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01320501 CAS-Nummer: 25676-75-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |