5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
452610250
452611000
ACRO452610250EA
202
EUR
ACRO452610250
ACRO452611000
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97.12 g/mol Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068156 CAS-Nummer: 1192-21-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 77 °C |
GC | ≥96.0 % |