3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050
452620500
ACRO452620050EA
181
EUR
ACRO452620050
ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 182,22 g/mol Schmelzpunkt: 151…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173812 CAS-Nummer: 175277-11-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 156 °C |
HPLC | ≥96.0 % |