2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one, Ethanone,1,1'-(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)bis-
452800010
452800050
ACRO452800010EA
204
EUR
ACRO452800010
ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formel:
C₁₀H₁₀O₅ Molecular Weight: 210,19 g/mol Schmelzpunkt: 164…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100483 CAS-Nummer: 2161-86-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |