2-Hydrazinopyrimidine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydrazinylpyrimidine
453050010 453050050
ACRO453050010EA 69.6 EUR
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formel: C₄H₆N₄
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01249337
CAS-Nummer: 7504-94-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %