Stachyose hydrate, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Manneotetrose, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside, Stachyose hydrate(1:x), Lupeose
453140010
453140050
453142500
ACRO453140010EA
162
EUR
ACRO453140010
ACRO453140050
ACRO453142500
Stachyose hydrate, technische Qualität
Stachyose hydrate
Formel:
C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O Molecular Weight: 666.58 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 95…105 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149457 CAS-Nummer: 54261-98-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤12 % |