5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (Isomergemisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
453300250
453301000
ACRO453300250EA
80.3
EUR
ACRO453300250
ACRO453301000
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (Isomergemisch)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol Siedepunkt: 136…138 °C (14 mmHg) Dichte: 1.129 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085356 CAS-Nummer: 120-74-1 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4925 to 1.4965 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % (total of isomers) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |