3-Methoxypropionsäure 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxypropanoic acid
453320100
453320500
ACRO453320100EA
124
EUR
ACRO453320100
ACRO453320500
3-Methoxypropionsäure 97+%
3-Methoxypropionsäure
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,1100 g/mol Siedepunkt: 116 °C (9 mmHg) Dichte: 1,108 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042654 CAS-Nummer: 2544-06-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |