1-Ethylcyclohexanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
453350050 453350250
ACRO453350050EA 70.6 EUR
ACRO453350050 ACRO453350250
1-Ethylcyclohexanol 97%
1-Ethylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 166 °C
Schmelzpunkt: 34,5 °C
Dichte: 0,919 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021402
CAS-Nummer: 1940-18-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %