Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 96 EUR
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₈H₆N₂O₂·ClH
Molecular Weight: 198.61 g/mol
Schmelzpunkt: 295…298 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954929
CAS-Nummer: 1423031-35-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %