Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 154 EUR
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 110 °C (25 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738971
CAS-Nummer: 6628-83-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure