1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010
453570050
ACRO453570010EA
179
EUR
ACRO453570010
ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₈H₁₃N₃O Molecular Weight: 167.21 g/mol Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505007 CAS-Nummer: 1190380-49-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |