4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
453640010
453640050
ACRO453640010EA
154
EUR
ACRO453640010
ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₄ClNO₂S₂ Schmelzpunkt: 34…36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864968 CAS-Nummer: 953070-51-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |