1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
453760010
453760050
ACRO453760010EA
74.7
EUR
ACRO453760010
ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formel:
C₆H₁₀ClNO Molecular Weight: 147.6 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00169064 CAS-Nummer: 51333-90-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |