Bismut(III)chloridoxid 97%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Bismutoxychlorid

453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 507 EUR
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Bismut(III)chloridoxid 97%, rein
Bismuth chloride oxide
Formel: BiClO
Molecular Weight: 260,43 g/mol
Dichte: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010895
CAS-Nummer: 7787-59-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR