Dibismuttrisulfat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 52.2 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuttrisulfat 99%, rein
Dibismuttrisulfat
Formel: Bi₂O₁₂S₃
Schmelzpunkt: 405 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036140
CAS-Nummer: 7787-68-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %