Cadmium(II)bromid, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 47.8 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II)bromid, wasserfrei 98%, rein
Cadmium(II)bromid
Formel: Br₂Cd
Molecular Weight: 272.22 g/mol
Siedepunkt: 963 °C
Schmelzpunkt: 566 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015996
CAS-Nummer: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %