Cadmium(II)bromid Tetrahydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
453870250
453871000
453875000
ACRO453870250EA
35.2
EUR
ACRO453870250
ACRO453871000
ACRO453875000
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat 98%, rein
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat
Formel:
Br₂Cd·4H₂O Schmelzpunkt: 575 °C Dichte: 5,214 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150204 CAS-Nummer: 13464-92-1 UN: 2570 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Assay | ≥97.5 % |