Kobalt 99+%, Pulver, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
453910010 453912500
ACRO453910010EA 505 EUR
ACRO453910010 ACRO453912500
Kobalt 99+%, Pulver, rein
Cobalt
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %