L-α-Phenylalanin 98,5-101,0%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
453930250 453931000
ACRO453930250EA 41.8 EUR
ACRO453930250 ACRO453931000
L-α-Phenylalanin 98,5-101,0%, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 270…275 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
Merck Index: 14,07271
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Heavy metals ≤15 ppm
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %