Kupfer(II)bromid, wasserfrei 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric bromide, Cuprous bromide
453950010 453952500
ACRO453950010EA 171 EUR
ACRO453950010 ACRO453952500
Kupfer(II)bromid, wasserfrei 99% zur Analyse
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Molecular Weight: 223,35 g/mol
Siedepunkt: 900 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %