2-(Aminomethyl)pyrazin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
454160010
454162500
ACRO454160010EA
399
EUR
ACRO454160010
ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazin 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formel:
C₅H₇N₃ Siedepunkt: 87…88 °C (3 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673149 CAS-Nummer: 20010-99-5 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...