2-Brom-4-thiazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
454600010 454600050
ACRO454600010EA 112 EUR
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Brom-4-thiazolcarbonsäure 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Molecular Weight: 208.04 g/mol
Schmelzpunkt: 204…205.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115729
CAS-Nummer: 5198-88-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %