2-Bromimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1H-imidazol
454630010 454630050
ACRO454630010EA 190 EUR
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromimidazol 98%
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Schmelzpunkt: 189…190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179526
CAS-Nummer: 16681-56-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure