(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Tolylmethanesulphonyl chloride, α-p-Xylenesulphonyl chloride, 4-Methylbenzylsulphonyl chloride
454840010
454840050
ACRO454840010EA
66.7
EUR
ACRO454840010
ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204.67 g/mol Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631931 CAS-Nummer: 51419-59-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 81 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |