2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
454370010
454372500
ACRO454370010EA
411
EUR
ACRO454370010
ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152,9436 g/mol Schmelzpunkt: 65…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368877 CAS-Nummer: 762262-09-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |