2,3,5-Trimethylfuran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 94 EUR
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03931179
CAS-Nummer: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %