5-Chinolincarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
454760010 454760050
ACRO454760010EA 116 EUR
ACRO454760010 ACRO454760050
5-Chinolincarbonsäure 97%
5-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Schmelzpunkt: 337…341 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047608
CAS-Nummer: 7250-53-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %