4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
454900010
454900050
ACRO454900010EA
92.2
EUR
ACRO454900010
ACRO454900050
4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin 98%
4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin
Formel:
C₁₀H₆Br₂N₂ Molecular Weight: 313,98 g/mol Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00667763 CAS-Nummer: 18511-71-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
GC | ≥97.5 % |