2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 44 EUR
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Molecular Weight: 232.10 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (740 mmHg)
Dichte: 1.61 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671579
CAS-Nummer: 6226-25-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %