Ionenselektive Festkörper-Elektrode, Ammonium, IntelliCAL™
Lieferant: Hach
ISENH418101 ISENH418103 ISENH4181AP
HACHISENH418101EA 1021 EUR
HACHISENH418101 HACHISENH418103 HACHISENH4181AP
Ionenselektive Festkörper-Elektrode, Ammonium, IntelliCAL™
Elektroden ISE-Elektroden
IntelliCAL™ ISENH4181 ist eine digitale, ionenselektive Ammonium-Kombinationselektrode mit eingebautem Temperatursensor und nicht nachfüllbarer Doppelkammer. Die Festkörper-Membran macht Membranwechsel überflüssig und ermöglicht eine trockene Lagerung der ISE.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.b. HQd Messgeräte)
  • Für schnelle, stabile und genaue Ergebnisse
  • Ultimative Nachverfolgbarkeit der Messhistorie
  • Nutzer wird alamiert, wenn eine Nachkalibrierung notwenig ist
  • Kann zwischen Messgeräten gewechselt werden ohne eine erneute Kalibrierung oder Einstellung vornehmen zu müssen
Ideal für die Messung von Ammonium-Konzentrationen in Abwasser und Trinkwasser sowie für generelle Untersuchungen der Wasserqualität.
Lieferumfang: Die Elektrode wird mit einem Kalibrierzertifikat und einer Gebrauchsanleitung geliefert.
Die Analysepackung enthält die IntelliCAL ISENH418101 Elektrode, Ammonium-Ionestärkeregler in Kissenpackungen (100), Stickstoff-Ammoniak 10 mg/l Standard-Lösung (500 ml), und Stickstoff-Ammoniak 100 mg/l Standard-Lösung (500 ml).