ESD-Sicherheits-Schnürschuhe, Leroy S3
Lieferant: ELTEN
726281/38 726281/39 726281/40 726281/41 726281/42 726281/46 726281/47 726281/48
ELTN726281/38EA 78.9 EUR
ELTN726281/38 ELTN726281/39 ELTN726281/40 ELTN726281/41 ELTN726281/42 ELTN726281/46 ELTN726281/47 ELTN726281/48
ESD-Sicherheits-Schnürschuhe, Leroy S3
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe aus Rindleder mit geschlossener, gepolsterter Lasche und einer Dual-Density-PU/PU-Sohle New Classics
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO schwarz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Überkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz