VWR®, Flaschensätze, PC, steril, Einmalgebrauch
Lieferant: VWR Collection
734-2852EA 1140 EUR
734-2852 734-2853 734-2854 734-2855 734-2856 734-2895
VWR®, Flaschensätze, PC, steril, Einmalgebrauch
Flaschen Zellkulturflaschen
Sterile polycarbonate containers, with weldable tubing, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class 7 cleanroom and are manufactured from USP Class VI materials. They comes in a comprehensive size selection with tubing that is completely weldable/sealable.
  • Sterile bottles come individually bagged and process ready
  • Multiple bottle sizes allow for process-specific flexibility
  • When used with sterile VWR® tube sets, custom possibilities are endless
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Die Komponenten wurden für ein breites Spektrum von Anwendungen konzipiert, z. B. für Biowissenschaftsanwendungen und allgemeinen Laborgebrauch, Umweltassays sowie für Produktions- und Reinraumanwendungen. Alle Materialien, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind ohne tierische Bestandteile oder gemäß EMEA/410/01 verarbeitet. Die Komponenten sind temperaturbeständig von –20 bis 65 °C, ohne an Integrität zu verlieren. Alle Komponenten sind einzeln doppelt verpackt und auf dem Innenbeutel mit einem Produktetikett versehen. Gammabestrahlt auf einen SAL (Sterility Assurance Level) von 10-6.
Bitte beachten *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.