Membranpotenzial-Assay-Kit, FLIPR®
Lieferant: Molecular Devices
R8034 R8042 R8128 R8126 R8123 R6135
MLDVR8034EA 0 EUR
MLDVR8034 MLDVR8042 MLDVR8128 MLDVR8126 MLDVR8123 MLDVR6135
Membranpotenzial-Assay-Kit, FLIPR®
Tests Zelltests
Die FLIPR® Membranpotenzial-Assay-Kits erzeugen homogene fluoreszenzbasierte Rezepturen zur Beobachtung von Veränderungen des Membranpotenzials in Zusammenhang mit der Aktivierung von Ionenkanälen und Ionentransporterproteinen in Echtzeit.
  • Reproduzierbarere Daten mit schnellerer Reaktionszeit
  • Keine umständliche Vorbereitung vor dem Test
  • Einfache Anwendung bei Raumtemperatur bis physiologischen Temperaturen
  • Weniger Schritte im Assay, was zu einem höheren Probendurchsatz führt
Jedes homogene Assay-Kit verwendet eine Kombination aus einem firmeneigenen Indikatorfarbstoff und einem Quencher zur Maximierung der Anwendbarkeit bei Zelllinien/Kanälen/Verbindungen bei gleichzeitiger Eliminierung der Ursachen für Datenvariabilität. Diese spezielle Formel reagiert 10 Mal schneller und ist temperaturstabiler als herkömmliche Farbstoffe, sodass qualitativ hochwertige Screening-Daten mit guter Korrelation zu manuellen Patch-Clamp-Assays erhalten werden.
Da die Aktivität von Ionenkanälen hochempfindlich ist und durch kleinste chemische Veränderungen beeinflusst werden kann, stehen zwei FLIPR® Membranpotenzial Assay Kits (Red und Blue) zur Verfügung, damit Sie die optimalen Bedingungen für Ihre sensiblen Ionenkanalziele wählen können. Beide Rezepturen verwenden die firmeneigene Quench-Technologie von Molecular Devices zur Vergrößerung der Signalfenster und zur Ausbeute akzeptabler Z-Scores für das Screening unterschiedlicher Ziele, inklusive TRP, Liganden- und zyklisch Nukleotid-gesteuerte Kanäle sowie spannungsabhängige Kanäle.
Lieferumfang: Das Explorer-Kit enthält 10 Fläschchen Komponente A und eine Flasche Komponente B 1X Puffer (1X HBSS + Ca²⁺, Mg²⁺, 20 mM HEPES, pH 7,4). Das Bulk-Kit enthält 10 Fläschchen Komponente A und eine Flasche Komponente B 10X-Puffer, und das Evaluierungskit enthält 5 Fläschchen Membranpotential-Assay Blau (Komponente A), 5 Fläschchen Membranpotential-Assay Rot (Komponente A) und eine Flasche Komponente B 1X Puffer.