Nitril-/Neopren-Handschuhe, Microflex® 93-260
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 41.9 EUR
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Nitril-/Neopren-Handschuhe, Microflex® 93-260
Handschuhe
Diese schweren Einweghandschuhe verfügen über ein Design aus drei Lagen für hervorragenden Schutz vor aggressiven Chemikalien wie Säuren, Lösungsmitteln und Basen.
  • Ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
  • Hauchdünne Konstruktion bietet verbessertes Tastgefühl und Beweglichkeit
  • Besonders weiches Material und ein ergonomisches Design bieten eine hervorragende Passform, ein optimales Tragegefühl und Flexibilität bei längerer Tragedauer
  • Geringerer AQL-Wert (0,65) und verlängerte Manschette bieten zuverlässigen Schutz gegen Gefahrstoffe
  • Silikonfreie Formulierung und Verarbeitung ermöglichen besseren Produktschutz
Für vielseitige Tätigkeiten einsetzbar: Vermengen und Mischen von Materialien, Umgang mit Luftfahrtausrüstung und Malerwerkzeugen, Bearbeitung unerwarteter Lecks und Unfälle, Wartung und Reinigung sowie Ein- und Ausbau von Equipment, petrochemische Weiterverarbeitung, experimentelle Tests und Übertragung von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X); Kat. III; AQL 0,65