Reinstwassersysteme, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Lieferant: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3680 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Reinstwassersysteme, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Arium® mini ist ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt. Mit seiner intuitiven Nutzerführung, dem geschlossenen Bagtank System sowie dem praktischen arium® aqua stop ist es ideal für einen täglichen Bedarf von bis zu 10 L Reinstwasser.
  • Liefert konstant hohe Wasserqualität für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
  • Der einfache, halbjährliche Tausch des Bags erspart dem Anwender die zeitintensiven Reinigungs- und Spülprozesse
  • Intuitiv: Farbiges Touch-Display, bedienbar selbst mit Handschuhen
  • Kompakt: Passt mit nur 28 cm Breite problemlos in jedes Laborumfeld
arium® mini ist das einzige ultrareine Wassersystem mit integrierter Bagtank-Technologie. Sein Designmerkmal ist der an der Seite integrierte 5-L-Beutel, der ursprünglich für die Pharmaindustrie entwickelt wurde. Der qualitativ hochwertige Beutel ermöglicht optimale Bedingungen zum Lagern von vorbehandeltem reinem Wasser, welches zur Herstellung von ultrareinem Wasser benötigt wird.
arium® mini: Manuelle Speisung mit vorbehandeltem Wasser.
arium® mini plus: Direkter Anschluss an das Trinkwasser für die Umwandlung zu Typ 1-Reinstwasser durch integrierte Umkehrosmose-Technik.
arium® mini essential: Directly connects to a pre-treated water line for converting to Type I ultrapure water (reverse osmosis, deionisation, electrodeionisation).
Bestellinformation: The pretreatment cartridge, ultrapure water cartridge, bag and final filter are not included and must be ordered separately. Contact your Avantor representative for more information.