Kupfercitrat-Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Copper citrate, Copper(II) citrate, Cuprocitrol
85342.180EA 56.8 EUR
85342.180 85342.260
Kupfercitrat-Lösung USP Testlösung (TS)
Cupric citrate
Gebrauchsfertige Lösungen.
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: C₆H₄Cu₂O₇
Molecular Weight: 315,18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,31293 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 866-82-0
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III