Polyvinylalkohol, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, hochrein, hydrolysiert
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
9664-100GEA 107 EUR
9664-100G
Polyvinylalkohol, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, hochrein, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Degree of Hydrolysis 85 – 89%
Loss on Drying ≤5.0%
pH (4.0%, Water) @25 °C 4.5 – 7.0
Residue after Ignition ≤2.0%
Viscosity Passes Test